Fontos dokumentumok
M1556000
Methyl 12-hydroxystearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
12-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyl 12-hydroxystearate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)