Merck
PHR2559
Supelco
12-Hydroxystearic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.48
Beilstein:
1726730
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1331008
kiszerelés
pkg of 300 mg
mp
74-76 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)