Fontos dokumentumok
S1340000
Stearic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 173.7 °C)
API-család
stearic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)