Fontos dokumentumok
M6281
Isostearic acid
≥97% (capillary GC)
Szinonimák:
16-Methylheptadecanoic acid
Teszt
≥97% (capillary GC)
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3