Fontos dokumentumok
1621008
USP
Stearic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 173.7 °C)
API-család
stearic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
ethanol: soluble
ether: freely soluble
propylene glycol: soluble
water: practically insoluble
sűrűség
0.845 g/cm3
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Palmitic Acid
- Calcium Stearate
- Sodium Stearate
- Aluminum Monostearate
- Glycerin Suppositories
- Magnesium Stearate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)