Merck
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Szinonimák:
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Terméknév
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
30% in water
törésmutató
n/D 1.364
sűrűség
1.066 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
Alkalmazás
  • Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biological production of 3-hydroxypropionic acid: an update on the current status
Matsakas L,?et al.
Fermentation, 4, 13-13 (2018)