Fontos dokumentumok
F0600000
Fumaric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
gőznyomás
1.7 mmHg ( 165 °C)
API-család
fumaric acid
öngyulladási hőmérséklet
1364 °F
robbanási határérték
40 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
523.4 °F
Lobbanási pont (C)
273 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)