Fontos dokumentumok
PHR1114
Stearic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Stearic acid, 1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. S1340000
traceable to USP 1621008
gőznyomás
1 mmHg ( 173.7 °C)
API-család
stearic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.