Fontos dokumentumok
1225204
USP
Dopamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dopamine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
248-250 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Dobutamine Hydrochloride
- Dopamine Hydrochloride
- Dopamine Hydrochloride and Dextrose Injection
- Dopamine Hydrochloride Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)