Fontos dokumentumok
A1300000
Ascorbic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Ascorbic acid, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference standard
API-család
ascorbic acid
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
190-194 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)