1043003
USP
Ascorbic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Ascorbic acid, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ascorbic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
190-194 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Ascorbic Acid Tablets
- Ascorbic Acid Injection
- Ascorbic Acid Chewable Gels
- Ascorbic Acid Compounded Oral Solution
- Sodium Ascorbate
- Calcium Ascorbate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1