Fontos dokumentumok
1468501
USP
Norepinephrine bitartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate, L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
norepinephrine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Norepinephrine Bitartrate
- Norepinephrine Bitartrate Injection
- Epinephrine
- Racepinephrine
- Epinephrine Bitartrate
- Articaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
- Racepinephrine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3