Merck
43658
Supelco
Dopamine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.64
Beilstein:
3656720
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
248-250 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Wen-Zhao Cui et al.
Biology, 10(9) (2021-09-29)
Diapause is a developmental transition in insects based on seasonal adaptation to adversity; it is regulated by a circadian clock system and the endocrine system. However, the molecular node and its mechanism underlying the effects of these systems are still
Jingheng Zhou et al.
Neuropharmacology, 226, 109397-109397 (2023-01-10)
We recently reported that the "Dopamine Neuron Challenge Test" (DNC Test), a diagnostic method that measures the levels of dopamine metabolites in cerebrospinal fluid (CSF) and plasma samples after pharmacologically inducing a transient dopamine release, can detect early-stage Parkinson's disease