Fontos dokumentumok
1225215
USP
Dopamine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-(2-Aminoethyl)-2-methoxy-phenol, 4-O-Methyldopamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO2
Molekulatömeg:
167.21
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
dopamine
kiszerelés
pkg of 30 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Dopamine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Dopamine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3