Fontos dokumentumok
1613928
USP
Sodium D-pantoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-Pantoic acid sodium salt, (2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid monosodium salt, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric acid sodium salt, Sodium (R)-pantoate, Sodium D-pantoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
valproic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3