Fontos dokumentumok
PHR1228
Dexpanthenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. D0730000
traceable to USP 1179504
API-család
dexpanthenol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1