Merck
295787
Sigma-Aldrich
DL-Panthenol
99%
Szinonimák:
(±)-α,γ-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-β,β-dimethylbutyramide, (±)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, DL-Pantothenyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.25
Beilstein:
1724945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
mp
66-69 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Panthenol exists in two optically active forms, both of which are used in pharmaceutical preparations.
Alkalmazás
DL-Panthenol has been used in enantiospecific HPLC separation of pantothenic acid, panthenol and pantolactone enantiomers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High performance liquid chromatographic determination of panthenol in bulk, premix, and multivitamin preparations.
H Umagat et al.
Analytical chemistry, 52(8), 1368-1370 (1980-07-01)
Determination of optical purity by high-performance liquid chromatography on chiral stationary phases: pantothenic acid and related compounds.
Arai T, et al.
Journal of Chromatography A, 474(2), 405-410 (1989)