Fontos dokumentumok
PHR1465
Pantolactone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-(−)-Pantolactone, (R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1494807
API-család
pantolactone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?