D0730000
Dexpanthenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
API-család
dexpanthenol
form
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
sűrűség
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
Dexpanthenol, an alcoholic analog of pantothenic acid, can be potentially applied for skin wound healing application. It is utilized in multi-vitamin formulations, as a parenteral drug and certain cosmetic preparations. When absorbed by the skin, it is transformed into pantothenic acid (vitamin B5), which has implications in the biosynthesis of coenzyme A.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)