Merck
D179302
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
98%
Szinonimák:
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4463 (lit.)
bp
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for polyurethane foams and intermediate for cationic surfactants.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
68.0 °F
Lobbanási pont (C)
20 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Beth Sharkey et al.
mAbs, 9(2), 257-268 (2016-12-13)
Monovalent bispecific antibodies (BsAbs) are projected to have broad clinical applications due to their ability to bind two different targets simultaneously. Although they can be produced using recombinant technologies, the correct pairing of heavy and light chains is a significant