Fontos dokumentumok
1301007
USP
Guaifenesin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Guaiacol glyceryl ether, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Glycerol guaiacolate, Guaifenesin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
guaifenesin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Acetaminophen and Diphenhydramine Citrate Tablets
- Dyphylline and Guaifenesin Oral Solution
- Dyphylline and Guaifenesin Tablets
- Guaifenesin
- Guaifenesin and Codeine Phosphate Oral Solution
- Guaifenesin Capsules
- Guaifenesin Compounded Injection, Veterinary
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)