1179333
USP
Dexmedetomidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(+)-Medetomidine hydrochloride, (S)-Medetomidine hydrochloride, 4-[(S)-α,2,3-Trimethylbenzyl]imidazole monohydrochloride, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dexmedetomidine, medetomidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Cl-].[N+H2]1C=NC=C1[C@@H](C)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPNGEIHDPSLNMU-MERQFXBCSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)