Fontos dokumentumok
W220302
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Szinonimák:
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99%
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?