Fontos dokumentumok
54680
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
Teszt
≥99.0% (GC)
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
68-70 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?