Merck
92177
Supelco
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)