Merck
93183
Supelco
L-(−)-Fucose
analytical standard
Szinonimák:
6-Deoxy-L-galactose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
Beilstein:
1723321
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)