Fontos dokumentumok
10850
D-(−)-Arabinose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −104±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
162-164 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤17 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤15 mg/kg
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.