Fontos dokumentumok
841138C
Avanti
Egg PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
L-α-phosphatidylglycerol (Egg, Chicken) (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (841138C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841138C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (841138C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (841138C-25mg)
25 mg/mL (841138C-200mg)
25 mg/mL (841138C-500mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Általános leírás
Alkalmazás
- as a phospholipid to test the binding ability of SEIPIN, an integral membrane protein of endoplasmic recticulum
- as a standard for photodynamic treatment
- as a standard for the identification of phospholipids by thin layer chromatography and electrospray ionization-mass spectra (ESI-MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)