Fontos dokumentumok
1033203
USP
Ampicillin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ampicillin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
215 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2