Fontos dokumentumok
A5354
Ampicillin
Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered
Szinonimák:
Aminobenzylpenicillin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
301 °C
tárolási körülmény
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
koncentráció
100 mg/mL
szín
colorless to light yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
alkalmasság
suitable (for antibacterial use in culture media)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+]
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Tulajdonságok és előnyök
- High-quality antibiotic suitable for multiple research applications
- Ideal for Cell Biology and Biochemical research.
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)