Fontos dokumentumok
PHR9060
D-(−)-α-Phenylglycine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, Ampicillin Sodium Impurity L (PhEur), Cefaclor Impurity A (PhEur), Cefalexin Monohydrate Impurity A (PhEur), (R)-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
leírás
API family: ampicillin
API-család
cefalexin, ampicillin, cefaclor
termékcsalád
TraceCERT®
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
≥300 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Alkalmazás
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)