Merck
31591
Supelco
Ampicillin trihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19N3O4S · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.45
Beilstein:
5399534
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Általános leírás
Ampicillin trihydrate is a stable hydrated form of ampicillin.
Chemical structure: ß-lactam
Alkalmazás
Ampicillin trihydrate has been used as reference standard for determining the residual solvents and its effect on ampicillin trihydrate crystal structure using GC, X-ray powder diffraction (XRPD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).
Commission Regulation (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biokémiai/fiziológiai hatások
A β-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure. Penicillin derivative that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. Bactericidal only to growing Escherichia coli . Mode of resistance: Cleavage of β-lactam ring of ampicillin by β-lactamase. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Kiszerelés
250 mg
Egyéb megjegyzések
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of residual solvents and investigation of their effect on ampicillin trihydrate crystal structure.
Nojavan S
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 4;36(5), 983-988 (2005)
Sherif A F Rostom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 882-895 (2008-12-17)
The synthesis of two groups of structure hybrids comprising basically the antipyrine moiety attached to either polysubstituted thiazole or 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazole counterparts through various linkages is described. Twelve out of the newly synthesized compounds were evaluated for their anti-inflammatory activity using
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4642-4647 (2011-08-19)
New series of 6-phenyl-2,4-disubstituted pyrimidine-5-carbonitriles namely, 2-substitued thio-6-phenyl-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles (5a-d, 6, 7a-d, 8), 2-(4-chlorobenzylthio)-4-chloro-6-phenylpyrimidine-5-carbonitrile (9), 2-(4-chlorobenzylthio)-4-arylthio-6-phenylpyrimidine-5-carbonitriles (10a-d) and 2-(4-chlorobenzylthio)-4-arylamino-6-phenylpyrimidine-5-carbonitriles (11a-d) was synthesized and tested for in vitro activities against a panel of Gram-positive and Gram-negative bacteria and the yeast-like pathogenic fungus
Sherif A F Rostom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2410-2422 (2009-03-03)
The azole pharmacophore is still considered a viable lead structure for the synthesis of more efficacious and broad spectrum antimicrobial agents. Potential antibacterial and antifungal activities are encountered with some tetrazoles. Therefore, this study presents the synthesis and antimicrobial evaluation
Ramendra K Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 1078-1086 (2009-12-26)
Curcumin bioconjugates, viz. di-O-tryptophanylphenylalanine curcumin (2), di-O-decanoyl curcumin (3), di-O-pamitoyl curcumin (4), di-O-bis-(gamma,gamma)folyl curcumin (6), C(4)-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (8) and 4-O-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (10) have been synthesized and tested for their antibacterial and antiviral activities. The conjugates 2, 3, 4, 6 and