Fontos dokumentumok
59349
Ampicillin
analytical standard
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% anhydrous basis (NT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤20% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Általános leírás
Ampicillin belongs to the β-lactum group of antibiotics. It is used to treat bacterial infections via penetrating gram positive and gram negative bacteria. Its mode of action basically involves the inhibition of bacterial cell wall synthesis, thus leading to cell lysis.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Effective against both Gram-positive (similar to benzylpenicillin) and Gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Kiszerelés
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?