Merck
A1100000
Ampicillin trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Méret kiválasztása
150 MG
49 500,00 Ft
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
150 MG
49 500,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19N3O4S · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.45
Beilstein:
5399534
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
49 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ampicillin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ampicillin trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
A β-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure. Penicillin derivative that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. Bactericidal only to growing Escherichia coli . Mode of resistance: Cleavage of β-lactam ring of ampicillin by β-lactamase. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Felipe H Coutinho et al.
Microbial ecology, 68(3), 441-452 (2014-05-14)
Bacterial resistance to antibiotics has become a public health issue. Over the years, pathogenic organisms with resistance traits have been studied due to the threat they pose to human well-being. However, several studies raised awareness to the often disregarded importance
Hazem E Ghoneim et al.
The Journal of infectious diseases, 209(9), 1459-1468 (2013-11-26)
Secondary bacterial pneumonia is a significant cause of morbidity and mortality during influenza, despite routine use of standard antibiotics. Antibiotic-induced immunopathology associated with bacterial cell wall lysis has been suggested to contribute to these poor outcomes. Using Streptococcus pneumoniae in
Bacterial endocarditis following lithotripsy: an unusual complication caused by a non-invasive procedure.
Alessandra Soriano et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 16(12), 803-804 (2015-01-30)
Ryota Inokuchi et al.
The American journal of emergency medicine, 32(7), 812-812 (2014-01-21)
Anaerobiospirillum succiniciproducens is rarely associated with bacteremia but results in significant mortality. Almost all reported bacteremia cases have occurred in immunocompromised hosts, such as those with alcoholic liver disease, atherosclerosis, recent surgery, malignancies, or acquired immunodeficiency syndrome. We describe here
Esther H M N Westen et al.
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 94(1), 43-49 (2014-09-30)
To investigate the efficacy of a single prophylactic dose of ampicillin combined with metronidazole to prevent postcesarean section infections compared with a multiple day regimen in low-resource settings. An evaluator-blinded randomized, controlled, noninferiority trial. Two rural hospitals in Tanzania. Of