Fontos dokumentumok
P9547
Prilocaine hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide hydrochloride
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
kezdeményező
AstraZeneca
SMILES string
Cl[H].CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)