Fontos dokumentumok
1046045
USP
Azithromycin Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3′-N-Demethyl-3′-N-formylazithromycin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
azithromycin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@H]1N(C)C[C@H](C)C[C@](O)(C)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@H](N(C)C([H])=O)[C@H]2O)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C3)[C@@H](C)C(O[C@H](CC)[C@](O)(C)[C@@H]1O)=O
InChI
1S/C38H70N2O13/c1-14-27-38(10,47)31(43)24(6)39(11)18-20(2)16-36(8,46)33(53-35-29(42)26(40(12)19-41)15-21(3)49-35)22(4)30(23(5)34(45)51-27)52-28-17-37(9,48-13)32(44)25(7)50-28/h19-33,35,42-44,46-47H,14-18H2,1-13H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNGDWLRYIAHQGP-BICOPXKESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Azithromycin Tablets
- Azithromycin
- Azithromycin for Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)