Fontos dokumentumok
1018505
USP
Amantadine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amantadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Amantadine Hydrochloride Tablets
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
- Memantine Hydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3