Fontos dokumentumok
138576
1-Adamantylamine
97%
Szinonimák:
1-Aminoadamantane
Teszt
97%
mp
206-208 °C (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
Alkalmazás
- Adamantyl ureas by reacting with isocyanates in the presence of triethylamine.
- N-(1-adamantyl)-2-chloroacetamide from chloroacetyl chloride in the presence of potassium carbonate.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)