Fontos dokumentumok
PHR1711
Amantadine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Amantadine hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 530
traceable to Ph. Eur. A0363000
traceable to USP 1018505
API-család
amantadine, amantadine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3