Fontos dokumentumok
PHR1886
Memantine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Memantine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, 3,5-Dimethylamantadine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1380502
API-család
memantine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
Általános leírás
Memantine Hydrochloride is a drug used for treating the Alzheimer′s disease by means of reducing abnormal activity in the brain. It can help patients suffering from dementia as it assists them to think more clearly and perform their chores with ease.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3