Fontos dokumentumok
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
211-560-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
360 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3