Fontos dokumentumok
A1260
Amantadine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, NMDA receptor antagonist
Szinonimák:
1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Amantadine hydrochloride,
Forma
powder
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
ethanol: soluble
kezdeményező
Endo
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine its effectiveness in reducing surgery-induced cognitive impairment
- to preincubate multipotent stem cells (MSCs), to investigate the cellular internalization pathway
- to determine whether amantadine-attenuated sepsis-induces neuroinflammation and dysfunction of learning and memory
- to preincubate primary cultured rat dental pulp stem cells (rDPSCs)
- to determine the pathway of internalization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox