Fontos dokumentumok
PHR3454
Albuterol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Salbutamol, α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 451
traceable to EP S0100000
traceable to USP 1012600
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2