Merck
SML0138
Sigma-Aldrich
Levalbuterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-salbutamol hydrochloride, Levosalbutamol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H21NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -25 to -35°, c = 0.1 in H2O
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
H2O: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Alkalmazás
Levalbuterol hydrochloride may be used in β2-adrenergic-mediated cell signaling studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Levalbuterol (levosalbutamol) is the more active isomer of albuterol. Levalbuterol is a β-adrenergic agonist; a bronchodilator used clinically to treat asthma and COPD..
Levalbuterol is (R)-albuterol that exhibits bronchodilator effect and is more effective than racemic albuterol for the treatment of exacerbation of asthma in pediatric populations.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Madhu D Hardasmalani et al.
Pediatric emergency care, 21(7), 415-419 (2005-07-20)
To compare levalbuterol and racemic albuterol for the treatment of acute exacerbation of asthma in pediatric population. Prospective, double-blind, randomized research trial in a pediatric emergency department of an urban tertiary care hospital. Children 5 to 21 years with a
Cikkek
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.