Fontos dokumentumok
46725
Salbutamol
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fish plasma by solid phase extraction (SPE) followed by analysis using liquid chromatography combined with electrospray ionization triple quadrupole mass spectrometry (ESI-LC-QqQMS).
- Feed samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) as well as supercritical fluid chromatography (SFC) with MS/MS.
- Pig hair by HPLC in combination with ESI-MS/MS.
- Water and swine feed by dual labeled time-resolved fluoroimmunoassay (TRFIA) using lanthanide ions-based fluorescent probes and HPLC equipped with ultraviolet (UV) detector.
- Treated wastewater by direct injection (DI) combined with UHPLC coupled to quadrupole-linear ion trap analyser (QqLIT-MS/MS).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.