Fontos dokumentumok
Y0002200
Mycophenolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Mycophenolic acid monosodium salt, Sodium mycophenolate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19NaO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.32
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
mycophenolate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOZYTHNHLLSNIK-JOKMOOFLSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Mycophenolate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)