1448978
USP
Mycophenolate Mofetil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)ethyl]-3H-isobenzofuran-1-one, Mycophenolic acid lactone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mycophenolate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O1C(CCC1=O)(CCc2c(c3c(c(c2OC)C)COC3=O)O)C
InChI
1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNWIDHOJWGSPTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Mycophenolate Mofetil
- Mycophenolate Mofetil for Injection
- Mycophenolate Mofetil for Oral Suspension
- Mycophenolate Sodium
- Mycophenolic Acid Delayed-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)