Fontos dokumentumok
M5255
Mycophenolic acid
from Penicillium brevicompactum, ≥98% (HPLC), powder, IMP dehydrogenase inhibitor
Szinonimák:
6-(1,3-Dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-1-oxoisobenzofuran-6-yl)-4-methyl-4-hexanoic acid, 6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoic acid, NSC 129185
About This Item
Javasolt termékek
product name
Mycophenolic acid, ≥98%
biológiai forrás
Penicillium brevicompactum
Minőségi szint
Teszt
≥98%
szín
white to yellow-white
mp
<143.0 °C
oldhatóság
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Géninformáció
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.