PHR2776
Mycophenolate Mofetil Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, pkg of 100 mg
Szinonimák:
(RS)-7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(2-methyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)ethyl]-3H-isobenzofuran-1-one, Mycophenolate Mofetil Impurity H (PhEur), Mycophenolate Sodium Impurity A (PhEur), Mycophenolic acid lactone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1448978
API-család
mycophenolate
form
powder
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNWIDHOJWGSPTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)