Fontos dokumentumok
1269312
USP
Felbamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Phenyl-1,3-propanediol dicarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
felbamate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Felbamate Tablets
- Felbamate Oral Suspension
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2